Merck
275387
Sigma-Aldrich
3-Fluorothiophenol
95%
Sinónimos:
3-Fluorobenzenethiol
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4SH
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
bp
170 °C (lit.)
densidad
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(S)c1
InChI
1S/C6H5FS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Clave InChI
ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Fluorothiophenol was used in the synthesis of dibenzo[bc,fg]dithiapentalene[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An efficient protocol for synthesizing dibenzodithiapentalenes.
Tetrahedron Letters, 52(31), 4045-4047 (2011)
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained