Merck
274313
Sigma-Aldrich
Phloridzin dihydrate
99%
Sinónimos:
1-[2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4,6-dihydroxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone, Phloretin 2′-β-D-glucopyranoside, Phloretin 2′-β-D-glucoside, Phlorizin dihydrate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 216,00
5 G
US$ 779,00
US$ 216,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 216,00
5 G
US$ 779,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24O10 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
472.44
Beilstein:
66621
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 216,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −52°, c = 3 in ethanol
mp
113-114 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C(=O)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H24O10.2H2O/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-15-8-12(24)7-14(26)17(15)13(25)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10;;/h1-2,4-5,7-8,16,18-24,26-29H,3,6,9H2;2*1H2/t16-,18-,19+,20-,21-;;/m1../s1
Clave InChI
XQWBNXSENPTIDY-YXMARJSJSA-N
Características y beneficios
Used to induce experimental glycosuria.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Rune E Kuhre et al.
Diabetologia, 62(6), 1011-1023 (2019-03-25)
Sodium-glucose cotransporter (SGLT) 2 inhibitors constitute a new class of glucose-lowering drugs, but they increase glucagon secretion, which may counteract their glucose-lowering effect. Previous studies using static incubation of isolated human islets or the glucagon-secreting cell line α-TC1 suggested that
Eric Dale Buras et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(8), 3537-3548 (2015-05-09)
Adipose tissue macrophages (ATMs) play an important role in the pathogenesis of obese type 2 diabetes. High-fat diet (HFD)-induced obesity has been shown to lead to ATM accumulation in rodents; however, the impact of hyperglycemia on ATM dynamics in HFD-fed