Merck
274097
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrophenol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
173.55
Beilstein/REAXYS Number:
2048031
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
98%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
InChI key
NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)