Merck
274038
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-methylbenzanilide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CONHC6H3(Cl)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
245.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(Cl)c(NC(=O)c2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-10-7-8-12(15)13(9-10)16-14(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,16,17)
InChI key
GMBRRDISFVFICJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)