27370
Cinchonine
crystallized, ≥98.0% (NT)
Sinónimos:
NSC 6176
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (NT)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +225±5°, c = 0.5% in ethanol
calidad
crystallized
impurezas
~15% dihydrocinchonine (HPLC)
mp
260-263 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
Clave InChI
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP2D6(1565)
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?