Merck
273430
Sigma-Aldrich
2-Methoxyisophthalic acid
85%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
85%
Formulario
powder
mp
213-215 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1c(cccc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
ZRWAPLTWCQQSAN-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
remainder 2-methoxy-3-methylbenzoic acid
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)