272833
2-Phenylthiochromen-4-one
98%
Sinónimos:
1-Thioflavone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10OS
Número de CAS:
Peso molecular:
238.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
98%
mp
125-127 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=C(Sc2ccccc12)c3ccccc3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?