Merck
272809
Sigma-Aldrich
N,N′-Terephthalylidenebis(4-butylaniline)
99%
Sinónimos:
TBBA
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,4-[CH=NC6H4(CH2)3CH3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
396.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
99%
SMILES string
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(CCCC)cc3