269999
Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate
97%
Sinónimos:
Hexahydro-1,3,5-tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
functional group
bromo
SMILES string
BrCC(Br)CN1C(=O)N(CC(Br)CBr)C(=O)N(CC(Br)CBr)C1=O
InChI
1S/C12H15Br6N3O3/c13-1-7(16)4-19-10(22)20(5-8(17)2-14)12(24)21(11(19)23)6-9(18)3-15/h7-9H,1-6H2
InChI key
NZUPFZNVGSWLQC-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?