Merck
267988
Sigma-Aldrich
Isodrine
Sinónimos:
1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-endo,endo-1,4:5,8-dimethanonaphthalene
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 154,00
US$ 154,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 154,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8Cl6
Número de CAS:
Peso molecular:
364.91
Beilstein:
2509251
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 154,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
239-241 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
[H][C@@]12C3CC(C=C3)[C@]1([H])[C@]4(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]2(Cl)C4(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6/c13-8-9(14)11(16)7-5-2-1-4(3-5)6(7)10(8,15)12(11,17)18/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+,10-,11+
Clave InChI
QBYJBZPUGVGKQQ-DIFDVCDBSA-N
Descripción general
Isodrine has rigid molecules with two double bonds facing each other closely that represents the simplest laticyclic conjugated system. The through space interaction in isodrine was studied[1].
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Laticyclic conjugated double bonds within the framework of oligocondensed bicyclo [2.2. 2] octenes.
Grimme W, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 9, 1893-1900 (1998)