Merck
267422
Sigma-Aldrich
Silicon
lumps, 98.5% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Si
Número de CAS:
Peso molecular:
28.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98.5% trace metals basis
Formulario
lumps
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
densidad
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)