Merck
264911
Sigma-Aldrich
7-Methylquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9N
Número de CAS:
Peso molecular:
143.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
crystals
bp
258 °C (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2cccnc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-5-9-3-2-6-11-10(9)7-8/h2-7H,1H3
Clave InChI
KDYVCOSVYOSHOL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
7-methylquinoline has been bioassayed as tumor initiator on the skin of Sencar mice[1].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
88. The Skraup reaction with m-substituted anilines.
Bradford L, et al.
Journal of the Chemical Society, 437-445 (1947)
E J La Voie et al.
Carcinogenesis, 4(9), 1169-1173 (1983-09-01)
Quinoline is a hepatocarcinogen in mice and rats, a mutagen in Salmonella typhimurium, and induces unscheduled DNA synthesis in primary cultures of rat hepatocytes. In contrast, isoquinoline has not been shown to be genotoxic. The metabolites of quinoline and isoquinoline