264717
1-Furfurylpyrrole
99%
About This Item
vapor density
>1 (vs air)
assay
99%
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
bp
76-78 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C(c1ccco1)n2cccc2
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-6-10(5-1)8-9-4-3-7-11-9/h1-7H,8H2
InChI key
BTBFUBUCCJKJOZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?