Merck
264555
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methoxydibenzofuran
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
213.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
92-94 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc2c(cc1N)oc3ccccc23
InChI
1S/C13H11NO2/c1-15-13-6-9-8-4-2-3-5-11(8)16-12(9)7-10(13)14/h2-7H,14H2,1H3
Clave InChI
SGQVWNYSHWQNOS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Amino-2-methoxydibenzofuran is an effective inhibitor of 1-nitropyrene metabolism[1].
Aplicación
3-Amino-2-methoxydibenzofuran has been used in the preparation of end functional poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM)[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P C Howard et al.
Research report (Health Effects Institute), (66)(66), 1-17 (1994-05-01)
Copollutants found in air samples and other complex chemical mixtures may alter the metabolism, and thus the biological activity, of chemical carcinogens. As an initial step to determine whether the metabolism and DNA binding of carcinogenic nitrated polycyclic aromatic hydrocarbons
Urs Rauwald et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(21), 6000-6002 (2011-04-14)
The chain end complexation of a functional PNIPAM by a cucurbit[8]uril-viologen complex causes a shift in its lower critical solution temperature (LCST) by over 5 °C. An instantaneous phase change of the thermally responsive polymer beyond its LCST can be