Merck
264407
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzylamine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
143.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
densidad
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
NCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
Clave InChI
PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,4-Difluorobenzylamine on condensation with glyoxal yields corresponding hexabenzyl substituted hexaazaisowurtzitanes[1].
Aplicación
3,4-Difluorobenzylamine has been used in the preparation of 2-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl(2-fluoroallyl)amino]-N-(3,4-difluorobenzyl)-4-pentenamide[2].
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
A Ring-Closing Metathesis Pathway to Fluorovinyl-Containing Nitrogen Heterocyles.
De Matteis V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(5), 1166-1176 (2006)
Polyfluorinated hexabenzyl hexaazaisowurtzitanes.
Kerscher T, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 127(8), 1030-1035 (2006)