Merck
263990
Sigma-Aldrich
Bismuth
ingot, 99.999%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Bi
Número de CAS:
Peso molecular:
208.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.999%
Formulario
ingot
resistividad
129 μΩ-cm, 20°C
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
densidad
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)