Merck
263788
Sigma-Aldrich
8-Azidoadenosine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
310.27
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
97%
mp
205 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(N=[N+]=[N-])nc12
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)