Merck
263214
Sigma-Aldrich
Terbium
powder, 99.9%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Tb
Número de CAS:
Peso molecular:
158.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
resistividad
116 μΩ-cm, 20°C
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
densidad
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
Clave InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)