Merck
261599
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilyl)morpholine
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 90,10
US$ 90,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 90,10
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H17NOSi
Número de CAS:
Peso molecular:
159.30
Beilstein:
1071480
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 90,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
densidad
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
C[Si](C)(C)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H17NOSi/c1-10(2,3)8-4-6-9-7-5-8/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for deoxynucleoside synthesis.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)