Merck
261459
Sigma-Aldrich
Hexyl vanillate
98%
Sinónimos:
Hexyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20O4
Número de CAS:
Peso molecular:
252.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCOC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)