26130
3-Chloropropionaldehyde diethylacetal
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
3-Chloro-1,1-diethoxypropane
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (GC)
contiene
~0.5% CaCO3 as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
n20/D 1.420
bp
84 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(CCCl)OCC
InChI
1S/C7H15ClO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
NXHONHDWVLPPCS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- N-[4-[[3-(2, 4-diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)propyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, an acyclic analog of 5,6,7,8-tetrahydrofolic acid
- 1-(D,L)-(3′-amino, 3′-carboxypropyl)uracil, nucleoamino acid
- 7-methoxychromanone
- grignard reagent
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?