Merck
261106
Sigma-Aldrich
Europium
chunks, under oil, purified by distillation, 99.9%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Eu
Número de CAS:
Peso molecular:
151.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
99.9%
Formulario
chunks
purificado por
distillation
resistividad
81 μΩ-cm, 20°C
bp
1527 °C (lit.)
mp
822 °C (lit.)
densidad
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Eu]
InChI
1S/Eu
Clave InChI
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Pyr. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)