Merck
259837
Sigma-Aldrich
cis-11-Hexadecen-1-yl acetate
95%
Sinónimos:
Z-11-HDA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H34O2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
95%
cadena SMILES
CCCC\C=C/CCCCCCCCCCOC(C)=O
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)