Merck
259497
Sigma-Aldrich
1-Nitrohexane
98%
Sinónimos:
1-Nitrohexane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
1749466
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
91-92 °C/24 mmHg (lit.)
densidad
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadena SMILES
CCCCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
Clave InChI
FEYJIFXFOHFGCC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The electroreduction of 1-nitrohexane in the absence and presence of n-octanol and n-decanol has been studied.
Aplicación
1-Nitrohexane has been used in preparation of silyl nitronates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anomalous Influence of Adsorbed Higher Aliphatic Alcohols on Electroreduction of Nitromethane and 1-Nitrohexane on Mercury Electrodes.
Gromulska A, et al.
Electroanalysis, 11(9), 595-600 (1999)
Silyl nitronates: improved nitro-aldol reactions and reductive routes to 2-aminoalcohols.
Colvin EW and Seebach D.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 16, 689-691 (1978)
Artículos
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.