259454
1,1-Diethylurea
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
69-71 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 50 g/L, clear
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCN(CC)C(N)=O
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,8)
Clave InChI
TUMNHQRORINJKE-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?