Merck
259306
Sigma-Aldrich
3-Bromothiophenol
95%
Sinónimos:
3-Bromobenzenethiol
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4SH
Número de CAS:
Peso molecular:
189.07
Beilstein:
1926242
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.634 (lit.)
bp
123-124 °C/40 mmHg (lit.)
densidad
1.832 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Sc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BrS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Clave InChI
HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Bromothiophenol has been used in the preparation of:
  • 3-lithium-O-lithiophenoxide[1]
  • bis[(diarylamino)styryl]benzene functionalized with sulfonium groups[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Design and application of high-sensitivity two-photon initiators for three-dimensional microfabrication.
Kuebler SM, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 158(2), 163-170 (2003)
Preparation and trapping of 3-lithium-O-lithiophenoxide.
Selnick HG, et al.
Tetrahedron Letters, 34(13), 2043-2046 (1993)