Merck
259152
Sigma-Aldrich
1,4,8,12-Tetraazacyclopentadecane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H26N4
Número de CAS:
Peso molecular:
214.35
Beilstein:
1210187
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
96-102 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CNCCCNCCNCCCNC1
InChI
1S/C11H26N4/c1-4-12-6-2-8-14-10-11-15-9-3-7-13-5-1/h12-15H,1-11H2
Clave InChI
KUFDRRWNPNXBRF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nitrogen crown-ether analog.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)