258792
Coproporphyrin I tetraisopropyl ester
synthetic
Sinónimos:
Tetraisopropyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
About This Item
SMILES string
CC(C)OC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC(C)C)c(C)c4CCC(=O)OC(C)C)c(C)c3CCC(=O)OC(C)C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)