Merck
258474
Sigma-Aldrich
N4-Benzoyl-2′-deoxycytidine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H17N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
331.32
Beilstein:
626967
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
215-220 °C (dec.)
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)