Merck
257273
Sigma-Aldrich
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H14BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
416.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
λmáx.
418 nm
cadena SMILES
Cc1cc(Br)c2C(=O)c3ccccc3C4=C(C(=O)Nc1c24)c5ccccc5
InChI
1S/C23H14BrNO2/c1-12-11-16(24)19-20-18(14-9-5-6-10-15(14)22(19)26)17(23(27)25-21(12)20)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H,25,27)
Clave InChI
NGLCGJZEUKMFNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)