Merck
256137
Sigma-Aldrich
2-Butylacrolein
95%
Sinónimos:
2-Methylenehexanal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCC(=C)C=O
InChI
1S/C7H12O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
IWEWQGKFUYQGSN-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)