Merck
255874
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxovalerate
98%
Sinónimos:
Methyl 3-oxopentanoate, Methyl propionylacetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2COCH2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.14
Beilstein:
1753684
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
73-74 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(=O)CC(=O)OC
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)