Merck
255491
Sigma-Aldrich
4-Chloromethylstilbene, predominantly trans
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHC6H4CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
228.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
mp
113-117 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phenyl
cadena SMILES
ClCc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H13Cl/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2/b7-6+
Clave InChI
IWJQBYQAGGHNAB-VOTSOKGWSA-N
Descripción general
Generation of highly basic stilbene dianions of 4-chloromethylstilbene by electrochemical reduction in ionic liquids at room temperature has been reported.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Omar Abdul-Rahim et al.
Analytical chemistry, 85(12), 6113-6120 (2013-05-11)
Three highly aprotic bis(trifluoromethylsulfonyl)amide (NTf2(-)) based ionic liquids (ILs) containing the cations trihexyl(tetradecyl)phosphonium (P6,6,6,14(+)), N-butyl-N-methylpyrrolidinium (Pyrr4,1(+)), and (trimethylamine)(dimethylethylammine)dihydroborate ((N111)(N112)BH2(+)) have been examined as media for room temperature voltammetric detection of highly basic stilbene dianions electrochemically generated by the reduction of