Merck
254762
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl chloride
98%
Sinónimos:
2-(Chloromethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
120.58
Beilstein:
102716
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)