254215
Indium(III) nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
crystals and lumps
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: indium
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Clave InChI
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- In2O3 nanoparticles via thermal decomposition. In2O3 is applicable as a catalyst for reverse water gas shift (RWGS) and CO2 conversion reactions.
- AgInSe2 thin film on Si substrate via sol-gel spin coating technique.
- Indium(III)complexes containing thiosemicarbazone. These complexes can be used in the fields of colorimetric and fluorescent probes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.