Merck
254193
Sigma-Aldrich
Gallium(III) chloride
≥99.99%
Sinónimos:
Gallium trichloride
About This Item
Fórmula lineal:
GaCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
176.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
presión de vapor
1 mmHg ( 48 °C)
Ensayo
≥99.99%
mp
78 °C (lit.)
densidad
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Características y beneficios
Lower-temperature solvothermal techniques using GaCl3 and NaN3 or Li3N result in nanocrystalline GaN.
Radical mediator and catalyst in a number of organic bond formation reactions.
Envase
product is packed in vials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)