25170
1-(Chloromethyl)naphthalene
technical, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
1-Naphthylmethyl chloride
Productos recomendados
grado
technical
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
solid
color
deep brown
índice de refracción
n20/D 1.635 (lit.)
n20/D 1.635
bp
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
densidad
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
Clave InChI
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
132 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?