248010
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
densidad
1.622 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1nc(F)c(Cl)c(F)c1Cl
InChI
1S/C5Cl2F3N/c6-1-3(8)2(7)5(10)11-4(1)9
Clave InChI
PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?