Merck
247723
Sigma-Aldrich
4-[(1-Methyl-4(1H)-pyridinylidene)ethylidene]-2,5-cyclohexadien-1-one hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13NO · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
211.26 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
233-238 °C (lit.)
λmax
443 nm
SMILES string
[H]O[H].CN1C=C\C(C=C1)=C\C=C2\C=CC(=O)C=C2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)