247480
Domiphen bromide
97%
Sinónimos:
(Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)ammonium bromide
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
117-119 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
InChI
1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
OJIYIVCMRYCWSE-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- Domiphen Bromide in Antimicrobial Applications: A clinical trial assessed the effectiveness of a mouthwash containing Domiphen Bromide among other quaternary ammonium compounds, showcasing its ability to significantly reduce gingivitis, supporting its use in dental health products (Rosa and Sturzenberger, 1976).
- Toxicity and Safety Profile of Domiphen Bromide: A recent study explored the proarrhythmic effects induced by Domiphen Bromide in both in vitro and in vivo models, providing vital safety information crucial for its use in pharmaceutical applications (Long et al., 2021).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?