Merck
247138
Sigma-Aldrich
Chlorocarbonylsulfenyl chloride
96%
Sinónimos:
(Chlorothio)formyl chloride, Chloroformylsulfenyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
ClCOSCl
Número de CAS:
Peso molecular:
130.98
Beilstein:
506318
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.517 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
densidad
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClSC(Cl)=O
InChI
1S/CCl2OS/c2-1(4)5-3
Clave InChI
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chlorocarbonylsulfenyl chloride has been used in the preparation of:
  • 5-(1,2,3,4-tetra-O-acetyl-alpha-D-xylopyranos-5S-C-yl)-1,3,4-oxathiazol-2-one[1]
  • fluorinated oxathialones[2]
  • polyfluoroalkylchlorothioformates[2]
  • chlorocarbonylpolyfluoroalkylsulfenate esters[2]
  • chlorocarbonylhexafluoroisopropylidenimino sulfenate[2]
  • 5-tri-fluoromethyl-2-oxo-1,3,4-oxathiazole[2]
  • commercially important N,N-dialkylcarbamoyl chlorides[3]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An improved one-pot cost-effective synthesis of N, N-disubstituted carbamoyl halides and derivatives.
Adeppa K, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 88(!2), 1277-1280 (2010)
Keith G McMillan et al.
Carbohydrate research, 341(1), 41-48 (2005-11-03)
5-(1,2,3,4-tetra-O-acetyl-alpha-D-xylopyranos-5S-C-yl)-1,3,4-oxathiazol-2-one (8) has been prepared from glucuronamide in two steps and 73% overall yield by conversion to the tetra-O-acetyl derivative 7 followed by reaction with chlorocarbonylsulfenyl chloride. 5-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl)-1,3,4-oxathiazol-2-one (12) was synthesised from D-xylose by a four-step sequence involving conversion to
Some fluorinated heterocyclic and acyclic derivatives of chlorocarbonylsulfenyl chloride.
John EO and Jean'ne MS.
Journal of Fluorine Chemistry, 36(4), 429-438 (1987)