Merck
247103
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrotoluene
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 93,40
US$ 93,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 93,40
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)Br
Número de CAS:
Peso molecular:
216.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 93,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
78-80 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitro
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
HIMGPQVBNICCGL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Bromo-5-nitrotoluene has been used in the synthesis of :
  • 4′-amino-4-hydroxy-2′-methylbiphenyl[1]
  • 3′:4-dinitro-2-methyldiphenyl ether via condensation with potassium m-nitrophenoxide[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
16. Substitution in the methyl-4'-nitro-and-4'-acetamido-diphenyl ethers.
Scarborough HA and Sweeten JL.
Journal of the Chemical Society, 52-56 (1934)
Dimorphs of 4'-amino-4-hydroxy-2'-methylbiphenyl: Assessment of likelihood of polymorphism in flexible molecules.
Dey A and Desiraju GR.
CrystEngComm, 8(6), 477-481 (2006)