247049
Tributylphosphine
mixture of isomers, 97%
Sinónimos:
P(n-Bu)3, TBP
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
9 (vs air)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
392 °F
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Acetylations
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
impurezas
<1% TBP oxide
5% TBP isomers
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clave InChI
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
242.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
117 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.