24700
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
3-Chlorotetronic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
206 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
ClC1C(=O)COC1=O
InChI
1S/C4H3ClO3/c5-3-2(6)1-8-4(3)7/h3H,1H2
InChI key
DJEJYZZJYYNADA-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?