Merck
246670
Sigma-Aldrich
4′-Amino-N-methylacetanilide
technical grade, 95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
grade
technical grade
assay
95%
SMILES string
CN(C(C)=O)c1ccc(N)cc1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)