Merck
246468
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-oxopentanoic acid calcium salt dihydrate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
[C2H5CH(CH3)COCO2]2Ca · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
205.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
mp
262 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CCC(C)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)C(C)CC
InChI
1S/2C6H10O3.Ca.2H2O/c2*1-3-4(2)5(7)6(8)9;;;/h2*4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
QZPKSONRSMXBTM-UHFFFAOYSA-L
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)