246131
7-Methoxy-4-methylcoumarin
99%
Sinónimos:
Methyl 4-methylumbelliferyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
190.20
Beilstein:
156900
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
158-160 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Maria E Riveiro et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(5), 2665-2675 (2007-12-07)
In the present study, we sought to establish the effect of diverse structural-related hydroxycoumarins on the proliferation, cytotoxicity, and induction of apoptosis in promonocytic leukemic cells (U-937). The dihydroxylated coumarins, 7,8-dihydroxy-coumarin and esculetin, induced DNA fragmentation as well as characteristic