Merck
245976
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine
99%
Sinónimos:
2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyridine
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 433,00
US$ 433,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 433,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H29N
Número de CAS:
Peso molecular:
247.42
Beilstein:
1620027
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 433,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
115-120 °C/20 mmHg (lit.)
mp
67-71 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29N/c1-15(2,3)12-10-13(16(4,5)6)18-14(11-12)17(7,8)9/h10-11H,1-9H3
Clave InChI
IDOFMGSESVXXQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine was used in the synthesis of indole triflones[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Naming of a child].
Y Endo
Josanpu zasshi = The Japanese journal for midwife, 32(1), 55-55 (1978-01-01)