Merck
245909
Sigma-Aldrich
1-Phenylsemicarbazide
99%
Sinónimos:
(Phenylamino)urea, 1-Carbamoyl-2-phenylhydrazine, 2-Phenylhydrazinecarboxamide
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 52,90
US$ 52,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 52,90
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5NHNHCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.17
Beilstein:
743311
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 52,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
171-174 °C (lit.)
solubilidad
acetone: very soluble(lit.)
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
cold water: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
hot water: very soluble(lit.)
methanol: very soluble(lit.)
grupo funcional
amine
hydrazide
cadena SMILES
NC(=O)NNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3O/c8-7(11)10-9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H,(H3,8,10,11)
Clave InChI
AVKHCKXGKPAGEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Phenylsemicarbazide was used in the synthesis of a series of alkyl(aryl/heteroaryl) substituted 3-trifluoromethyl-1H-1-phenylpyrazoles and alkyl 3-carboxylate analogs by the cyclocondensation reactions with 4-alkoxy-1,1,1-trihaloalk-3-en-2-ones[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
New one-pot, efficient, and regioselective method for the synthesis of 3-Trifluoromethyl-1< i> H</i>-1-phenylpyrazoles and alkyl 3-carboxylate analogs.
Bonacorso HG, et al.
Tetrahedron Letters, 53(41), 5488-5491 (2012)