Merck
245437
Sigma-Aldrich
α-(Cyanoimino)-3,4-dichlorophenethylamine
99%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CH2C(=NCN)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
99%
form
solid
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
N\C(Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)=N/C#N
InChI
1S/C9H7Cl2N3/c10-7-2-1-6(3-8(7)11)4-9(13)14-5-12/h1-3H,4H2,(H2,13,14)
InChI key
FPJZOLMBOBRFFS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)